Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures)
Code produit. 15180519 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
105 microplaques
147 microplaques
Boîtes (15)
Boîtes (25)
Boîtes de 2 in
Cryoboîtes, tubes (200 μL à 5 ml)
Microplaques, 20 boîtes/rack
Microplaques, 30 boîtes/rack
Tubes
Tubes (1,0 à 1,4 ml ou 1,8 ml), 35 boîtes/rack
Tubes, 16 boîtes/rack
Tubes, 18 boîtes/rack
Tubes, 21 boîtes/rack
Tubes, 24 boîtes/rack
Tubes, 28 boîtes/rack
Tubes, 32 boîtes/rack
Tubes, 36 boîtes/rack
Tubes, 42 boîtes/rack
Tubes, 48 boîtes/rack
Tubes, 56 boîtes/rack
Type de produit:
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks sur tiroir coulissant
Tiroir coulissant (tubes)
À utiliser avec (équipement):
2 po boîtes
3 po boîtes
Boîtes de 2 in
Forma séries 88000 et TSU
Microplaques
Plaques standard
Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400
Série 900 13 CF, TSE 240
Série 900 28 CF, TSE 600
Séries EXF et HFU200, 300 et 400600
Séries Forma 900, Forma 7000, TSE et TSD (modèles de 28 pieds cubes)
Séries Revco UxF et HERAFreeze HFU-T
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15180519
Brand: Thermo Scientific™ 1950788
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateurs grâce à une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateur grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures) Thermo Scientific™, une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Tiroir coulissant (tubes)
Couleur Argent
Capacité Tubes, 24 boîtes/rack
Positions 96/boîte
Forme Rectangle
Étagères 3 niveaux
À utiliser avec (équipement) Série 900 13 CF, TSE 240
Compatibilité du congélateur (portes intérieures) 4
Nbre de racks 4
Nbre de racks par congélateur 16
Largeur (métrique) 30,2 cm
Largeur (impériale) 11,9 in
Hauteur (métrique) 42,2 cm
Hauteur (impériale) 16,6 in
Profondeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 14 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.