Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 8-425, petite ouverture
20.90 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Flacons standard pour GC et HPLC
- Spécialement adaptés aux instruments de marque VWR (Merck™)/Hitachi
- Grande variété de micro-inserts
- Flacons et joints également disponibles comme KIT 2 en 1
- La petite ouverture nécessite des micro-inserts d’un diamètre de 5 mm
Spécification
Ambré | |
Verre | |
À vis | |
< 110 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 mL | |
32 mm | |
ND8 |