Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes gris clair
Code produit. 15984866 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 étagères (capacité de 100 kg, tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères (capacité de 100 kg, tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères (capacité de 60 kg, tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères (capacité de 60 kg, tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères (capacité de 100 kg, tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères (capacité de 60 kg, tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères (capacité de 60 kg, tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères coulissantes de 25 litres (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
3 étagères coulissantes de 66 litres (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur de 33 litres (tôle d’acier galvanisée)
4 étagères coulissantes de 22 litres (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
4 étagères coulissantes de 33 litres (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Hauteur (métrique) extérieure:
1105 mm
1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15984866
Marque: asecos™ 3049604130516
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 4 étagères coulissantes de 33 litres (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 996 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Modèle de porte Fenêtre fixe
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.105.WDFW
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 147,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1055 mm
Largeur (métrique) intérieure 996 mm
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 20.47 in.
Hauteur (impériale) extérieure 76.77 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire pour produits chimiques
Largeur (impériale) extérieure 41.54 in.