Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 8-425, petite ouverture
Flacons standard pour GC et HPLC.
Marque: Fisherbrand™
54.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.19620kg
Description
- Flacons standard pour GC et HPLC
- Spécialement adaptés aux instruments de marque VWR (Merck™)/Hitachi
- Grande variété de micro-inserts
- Flacons et joints également disponibles comme KIT 2 en 1
- La petite ouverture nécessite des micro-inserts d’un diamètre de 5 mm
Spécification
Micro-vial | |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1 mL | |
32 mm | |
ND8 |
Transparent | |
verre | |
À vis | |
< 3 μl | |
Fond conique | |
100 | |
Non |