Learn More
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 09224401
Code produit. 12944081
  • 106.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Spécification
1 de chaque
Insert autosystème et Clarus 500, injection de grand volume
4 mm
Verre fritté
86,2 mm
2 mm
Autosystème XL (injecteur PSS)
Nom du produit
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500 > Pour autosystème PerkinElmer et Clarus 500 2 mm de dia. int.