Learn More
Applied Biosystems™ Système d’analyseur génétique SeqStudio™ avec SmartStart
L’analyseur génétique Applied Biosystems SeqStudio est un système d’électrophorèse capillaire fluorescent à 4 capillaires conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique.
Marque:  Applied Biosystems™ A35645
Code produit. 15925322
  • 97515.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’analyseur génétique Applied Biosystems SeqStudio est un système d’électrophorèse capillaire fluorescent à 4 capillaires conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique
  • En alliant une extension de garantie à l’achat de votre système, contribuez à prolonger la durée de vie de votre investissement. Ces kits comprennent le système, SmartStart et une extension de garantie.
  • Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Temps de manipulation réduit pour la configuration grâce à la cartouche de réactifs intégrée (cartouche SeqStudio)
  • Flexibilité de l’application pour exécuter le séquençage de Sanger et l’analyse de fragments sur la même opération
  • Connectivité : Connexion Wi-Fi ou Ethernet câblée
  • Fonction de surveillance à distance en ligne
  • Suivi de l’utilisation des consommables par marquage d’identification par fréquences radio (RFID)
  • SmartStart est exécuté par un chercheur d’application de terrain (Field Application Scientist) de votre laboratoire. SmartStart vous aide à :
  • Être rapidement opérationnel
  • Vous connecter à votre réseau local et au cloud
  • Choisir les réactifs et consommables appropriés pour répondre à vos besoins
  • Le contenu varie en fonction de votre niveau de connaissance et d’expérience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
System + SmartStart + 1 yr ext warranty
Genetic Analyzer
Température ambiante
SeqStudio™
Garantie prolongée de 1 an
Vidéos
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Fast results, more answers, one run with the easy to use Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Applied BioSystems SeqStudio Genetic Analyzer product demonstration
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Applied Biosystems™ Système d’analyseur génétique SeqStudio™ avec SmartStart > System + SmartStart + garantie prolongée de 1 an