Learn More
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
4 mm
6,2 mm
Product Type:
Insert AutoSystem et Clarus 500, avec/sans division
Insert AutoSystem et Clarus 500, sans division, droit et sans division
Insert autosystème et Clarus 500, injection de grand volume
Longueur (métrique):
86,2 mm
92 mm
À utiliser avec (équipement):
AutoSystem Clarus 500
AutoSystem XL (PSS)
AutoSystem XL (injecteur PSS)
Autosystème XL (injecteur PSS)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 86,2 mm |
| Product Type | Insert AutoSystem et Clarus 500, avec/sans division |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | AutoSystem XL (PSS) |