Learn More
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 092103
Code produit. 10527152
  • 187.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Spécification
5/boîte
Insert AutoSystem et Clarus 500, sans division, droit et sans division
6,2 mm
92 mm
2 mm
AutoSystem Clarus 500
Nom du produit
Trajan™ Revêtements PerkinElmer AutoSystem et Clarus 500 > insert droit, sans division ; dia. ext. : 6,2mm ; D.I. : 2 mm ; longueur : 92 mm ; taille de la boîte : 5