Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 20 02 0335
Description
- Septa de 20 mm
Spécification
Septa | |
20 mm | |
1000 | |
Septa |
Argent, Blanc | |
Silicone | |
3 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm > Silicone / aluminium blanc / argent ; Épaisseur ,3 mm ; Shore A ,50
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu