Learn More
Dostmann Electronic ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C
Marque:  Dostmann Electronic 5020-0450
ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C
Code produit. 15569952
  • 147.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Nom du produit
Dostmann Electronic ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C >