Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration native Tris-Glycine Novex™ (10X)
Description
Requires
Pour des conditions de migration natives, les tampons de charge natifs tris-glycine et d’échantillons doivent être utilisés avec les gels tris-acétate NuPAGE™.
Migrez les gels NuPAGE Novex tris-acétate avec un tampon de charge natif tris-glycine afin de résoudre les protéines natives de façon plus efficace que le système de gel tris-glycine.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de migration |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (équipement) | Gels Tris-Glycine Novex™, gels Tris-Acétate NuPAGE™, gels Tris-Glycine Novex™ |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 500 ml |