Learn More
Fisherbrand™ Rack pour microtubes en polypropylène
Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des portoirs à code couleur. Le portoir pour micro-tubes en polypropylène Fisherbrand™ peut accueillir jusqu’à 80 flacons à bouchon vissé pour l’utilisation sur une paillasse, le stockage ou le transport d’échantillons. Les portoirs à code couleur sont dotés de coordonnées d’identification et de poignées moulées pour une manipulation facile. Autoclavable et adapté à la congélation.
Marque:  Fisherbrand™ HS29025EF
21.09 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11998074
  • 31.70€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Portoir apprécié de type plaque de collecteur de fractions
  • Peut contenir 80 microtubes à bouchon à vis ou flacons cryogéniques dans des puits de 1 mm de diamètre
  • Stockage de tubes de 1,5 à 2,0 ml dans un ensemble compact (5 x 16 emplacements)
  • Code couleur permettant d’identifier facilement des procédures de laboratoire spécifiques ou des techniciens
  • Coordonnées moulées pour faciliter l’organisation et l’identification des échantillons
  • En polypropylène robuste avec poignées moulées pour une manipulation facile
  • Autoclavables et adaptés à la congélation
Spécification
Spécification
Rack pour microtubes
5 x 16
Jaune
PP
Rectangular
Oui
Idéal pour le stockage en congélateur
5/boîte
225 mm
67 mm
28 mm
11 mm
Non
Autoclavable
Microtubes (1,5 à 2 ml)
80
None
Non stérile
Microtube à centrifuger
5/boîte
8.9 in.
2.6 in.
1,1 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Rack pour microtubes en polypropylène > Jaune ; hauteur : 28 mm