Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de réfrigérateur / congélateur / ambiance
Avec affichage de la température du congélateur et de la température ambiante.
Marque:  Fisherbrand™ 98769-61
70.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12712277
  • 110.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Paramétrage d’alarme de température haute / basse
  • Mémoire de température max. / min.
  • Capteur de réfrigérateur étanche
  • Affichage en °C / °F
Spécifications :
  • Gamme de mesure : -10° à +50°C / 14° à 122°F (température ambiante)
  •      -50° à +70°C / -58° à +158°F (température du réfrigérateur / congélateur)
  • Taille d’affichage : 26 x 12mm
  • Volume du produit : 63 x 48 x 12mm
  • Longueur du cordon du capteur : 1000mm
  • Pile : 1,5 V, taille A76 ou équivalent x 1 unité
Spécification
Spécification
63 x 48 x 12 mm
8 cm
Plastic
Thermomètre de réfrigérateur / congélateur / ambiance
70°C
-50°C
Température ambiante : -10°C à +50°C ; Température de réfrigérateur à congélateur : -50°C à +70°C.
Digital
26 x 12 mm
1000 mm
Étanche
158°F
-58°F
Température ambiante : 14°F à 122°F ; Température de réfrigérateur° à congélateur : -58°F à +158°F
No
6 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Thermomètre de réfrigérateur / congélateur / ambiance > Thermomètre de réfrigérateur / congélateur / ambiance