Learn More
Fisherbrand™ Rack pour microtubes en polypropylène
Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des portoirs à code couleur. Le portoir pour micro-tubes en polypropylène Fisherbrand™ peut accueillir jusqu’à 80 flacons à bouchon vissé pour l’utilisation sur une paillasse, le stockage ou le transport d’échantillons. Les portoirs à code couleur sont dotés de coordonnées d’identification et de poignées moulées pour une manipulation facile. Autoclavable et adapté à la congélation.
Marque: Fisherbrand™ HS29025BF
23.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Portoir apprécié de type plaque de collecteur de fractions
- Peut contenir 80 microtubes à bouchon à vis ou flacons cryogéniques dans des puits de 1 mm de diamètre
- Stockage de tubes de 1,5 à 2,0 ml dans un ensemble compact (5 x 16 emplacements)
- Code couleur permettant d’identifier facilement des procédures de laboratoire spécifiques ou des techniciens
- Coordonnées moulées pour faciliter l’organisation et l’identification des échantillons
- En polypropylène robuste avec poignées moulées pour une manipulation facile
- Autoclavables et adaptés à la congélation
Spécification
Rack pour microtubes | |
5 x 16 | |
Bleu | |
PP | |
Rectangular | |
Oui | |
Idéal pour le stockage en congélateur | |
5/boîte | |
225 mm | |
67 mm | |
28 mm | |
11 mm |
Non | |
Autoclavable | |
Microtubes (1,5 à 2 ml) | |
80 | |
None | |
Non stérile | |
Microtube à centrifuger | |
5/boîte | |
8.9 in. | |
2.6 in. | |
1,1 in |