Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Équipements de protection

Recyclez les équipements de protection individuelle à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS58-M-FR
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les masques de protection jetables et anti-poussières*
- Filets à cheveux et à barbe
- Les bouchons d'oreilles
- Gants jetables et lunettes de sécurité
- Les tenues de protection et surchaussures jetables, et autres vêtements de protection à usage unique
*À noter que nous acceptons tous types de masques de protection jetables faits à partir de plastique, tels que les masques anti-poussières, FFP2 (ou dit N95), FFP3, et les masques chirurgicaux.
MERCI DE NE PAS INCLURE
- Les bouchons d'oreille en cire, les masques en tissu, faits maison ou en papier
- Matériel stérilisé par autoclave
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols.
Spécification
15 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Medium | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
33 lb. | |
30.5 x 30.5 x 84 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.