Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de solution de lavage des mains professionnel Aquarius
Un distributeur Aquarius™ noir hygiénique et élégant pour le savon liquide ou la mousse lavante. Facile à nettoyer, le distributeur mural de savon est conçu pour distribuer la quantité de produit nécessaire à chaque utilisation, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage.
Marque: Kimberly-Clark™ 6955
26.71 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Un distributeur de savon mural Aquarius™ noir d'une capacité de 1 litre
- Un distributeur de savon liquide/mousse lavante hygiénique, conçu pour distribuer la quantité de produit nécessaire, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage
- Le design arrondi et élégant de ce distributeur de savon pour les mains ne retient pas la poussière, ce qui permet un nettoyage facile pour une meilleure hygiène des sanitaires
- Le design moderne de ce distributeur en fait le distributeur idéal de savon liquide ou mousse lavante pour les mains pour tous les types de sanitaires
- Compatible avec une large gamme de recharges de savon pour les mains de Kimberly-Clark™
Spécification
Distributeur manuel | |
9.3 in. | |
4.5 in. | |
9.7 in. | |
Cassette de nettoyant | |
Wall or Surface Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
1 L |
Blanc | |
23.7 cm | |
11.5 cm | |
24.7 cm | |
Plastique | |
1 | |
33.8 oz. |