Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
350 ml
550 ml
700 ml
1000 ml
1250 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Bécher de laboratoire en acier inox durable
- Béchers en acier inox 304
- Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
- Conviennent aux applications de laboratoire depuis
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Sans absorption
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 150 mm |
| Capacité (métrique) | 2500 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Type | Bécher |