missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Équipements de protection
GREENER_CHOICE

Code produit. p-7249585
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17825955

Marque: Terracycle™ CS58SFR

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez les équipements de protection individuelle à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.

CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER

  • Les masques de protection jetables et anti-poussières*
  • Filets à cheveux et à barbe
  • Les bouchons d'oreilles
  • Gants jetables et lunettes de sécurité
  • Les tenues de protection et surchaussures jetables, et autres vêtements de protection à usage unique

*À noter que nous acceptons tous types de masques de protection jetables faits à partir de plastique, tels que les masques anti-poussières, FFP2 (ou dit N95), FFP3, et les masques chirurgicaux.

MERCI DE NE PAS INCLURE

  • Les bouchons d'oreille en cire, les masques en tissu, faits maison ou en papier
  • Matériel stérilisé par autoclave
  • Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
  • Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
  • Verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols.

Spécification

Capacité (métrique) 7 kg
Capacité (impériale) 15 lb.
Couleur Beige, Green, Red, White
Dimensions (L x l x H) 25 x 25 x 46 cm
Jetable Single-use
Sans latex Yes
Dimensions Petit
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Cardboard, Plastic
Type de produit Recycling Box
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis