Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
Ces cônes de pipette sont caractérisés par des forces d’insertion et d’éjection inférieures à 3 kg.
Marque: Labcon™ 1011-250-000-9
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Ultrafine | |
Oui | |
Rainin LTS | |
Eclipse |
Sans filtre | |
Transparent | |
48,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Minirecharge | |
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte | |
Usage unique | |
Non | |
Résine en polypropylène |