Description
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les colorants de rhodamine sont largement utilisés dans les applications biotechnologiques telles que la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux, la spectroscopie de corrélation par fluorescence et l’ELISA.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodamine 6G |
Beilstein | 3900071 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 479.02 |
Couleur | Marron à rouge |
Quantité | 100 g |
Forme physique | Poudre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N18L009 | Certificat d’analyse | 20/02/2025 | J62315.14,J62315.22 |
N07L024 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | J62315.14,J62315.22 |
M06L030 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | J62315.14,J62315.22 |
M07L019 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | J62315.14,J62315.22 |
X01K070 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | J62315.14,J62315.22 |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.