Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, pure Code produit.: 10286580
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, pure
Code produit. 10286580
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
Code produit. 10286580
Marque: Thermo Scientific Chemicals 191410500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G
Point de fusion 290.0°C
CAS 989-38-8
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Numéro MDL MFCD00012665
Beilstein 18, V,12, 283
Synonyme Basic Red 1, C.I. 45160
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Spectre IR Authentique
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Nom IUPAC Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 479.017
CID PubChem 51358423
Poids de la formule 479.01
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 50 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462287 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2024 Catalog Number191410500
Numéro de lotA0458288 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2023 Catalog Number191410500
Numéro de lotA0456846 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2023 Catalog Number191410500
Numéro de lotA0394456 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number191410500
Numéro de lotA0404817 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 6G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, pure >