Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G Code produit.: 15474719
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G
Code produit. 15474719
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 15474719
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62315.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Adaptés aux étiquettes fluorescentes
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les colorants de rhodamine sont largement utilisés dans les applications biotechnologiques telles que la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux, la spectroscopie de corrélation par fluorescence et l’ELISA.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 989-38-8
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.017
Numéro MDL MFCD00012665
Clé InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 1; C.I. 45160
CID PubChem 51358423
Nom IUPAC Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 479.02
Couleur Marron à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN18L009 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
Numéro de lotN07L024 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
Numéro de lotM06L030 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
Numéro de lotM07L019 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
Numéro de lotX01K070 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G >