Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G 99 % Code produit.: 10587362
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G 99 %
Code produit. 10587362
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10587362
Marque: Thermo Scientific Chemicals 419011000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 989-38-8
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.017
Numéro MDL MFCD00012665
Clé InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 1, C.I. 45160
CID PubChem 51358423
Nom IUPAC Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G
Point de fusion 290.0°C
Note relative au nom 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 98.5% min.
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468828 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number419011000,419010050,419010250
Numéro de lotA0457324 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number419011000,419010050,419010250
Numéro de lotA0448691 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number419011000,419010050,419010250
Numéro de lotA0399957 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number419011000,419010050,419010250
Numéro de lotA0394393 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number419011000,419010050,419010250
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 6G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G 99 % >