Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
55.34€ - 810.90€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10455163
|
Thermo Scientific™
7020 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 5 μl | 0,18 mm | |||||
10621334
|
Thermo Scientific™
7021 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010/7125 | 10 μl | 0,30 mm | |||||
10100563
|
Thermo Scientific™
7024 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 100 μl | 0,51 mm | |||||
10776524
|
Thermo Scientific™
7025 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 200 μl | 0,76 mm | |||||
10682864
|
Thermo Scientific™
7026 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010/7125 | 500 μl | 0,76 mm | |||||
10465173
|
Thermo Scientific™
7029 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 5 ml | 1,0 mm |
283.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10344473
|
Thermo Scientific™
7755-015 |
Modèles d’injecteurs Rheodyne 9725 et 9725i | 2 μl | 0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm | |||||
10794794
|
Thermo Scientific™
7755-020 |
Rheodyne 7725/7725i | 5 µl | 0,18 mm | |||||
10766714
|
Thermo Scientific™
7755-021 |
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i | 10 μl | 0,30 mm | |||||
10466113
|
Thermo Scientific™
7755-022 |
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i | 20 μl | 0,30 mm | |||||
10620184
|
Thermo Scientific™
7755-023 |
Rheodyne 7725/7725i | 50 µl | 0,51 mm | |||||
10408104
|
Thermo Scientific™
8020 |
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 5 μl | 0,20 mm | |||||
10678715
|
Thermo Scientific™
8021 |
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 10 μl | 0,20 mm | |||||
11345894
|
Thermo Scientific™
8022 |
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 20 μl | 0,25 mm |
810.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10575625
|
Thermo Scientific™
8022 |
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 20 μl | 0,25 mm | |||||
10147854
|
Thermo Scientific™
8023 |
Rheodyne 8125 | 50 μl | 0,30 mm | |||||
10269364
|
Thermo Scientific™
9055-020 |
Modèles d’injecteurs Rheodyne 9725 et 9725i | 5 μl | 0,18 mm | |||||
10219324
|
Thermo Scientific™
9055-021 |
Rheodyne 9725/9725i | 10 µl | 0,25 mm | |||||
10555615
|
Thermo Scientific™
9055-022 |
Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i | 20 μl | 0,25 mm |
78.72€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10311255
|
Thermo Scientific™
9055-023 |
Modèles d’injecteurs Rheodyne 9725 et 9725i | 50 μl | 0,51 mm | |||||
10229414
|
Thermo Scientific™
9055-024 |
Injecteur Rheodyne modèles 9010/9725 | 100 μl | 0,51 mm | |||||
10651396
|
Thermo Scientific™
9055-025 |
Rheodyne 9010 / 9725 | 200 µl | 0,51 mm | |||||
10774057
|
Thermo Scientific™
9055-026 |
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 500 μl | 0,76 mm |
105.76€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10321255
|
Thermo Scientific™
9055-027 |
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 1 ml | 0,76 mm |
157.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10600636
|
Thermo Scientific™
9055-029 |
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 5 ml | 0,76 mm |
407.03€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10582075
|
Thermo Scientific™
7023 |
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 50 μl | 0,51 mm | |||||
Beschreibung
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Spezifikation
Boucle d’échantillonnage |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.