Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Code produit. 10147854 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
5 µl
10 μl
20 μl
50 μl
50 µl
100 μl
200 μl
200 µl
500 μl
1 ml
5 ml
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725
Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm
1,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10147854
Marque: Thermo Scientific™ 8023
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Description Pour Rheodyne 8125 ; 50 µl ; Diamètre interne de 0,30 mm
À utiliser avec (équipement) Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Diamètre (impériale) interne 0.012 in.
Diamètre (métrique) interne 0,30 mm
Volume (métrique) 50 μl