Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Spécification
Spécification
| Type | Boucle d’échantillonnage |
| Description | Pour Rheodyne 9725/9725i ; 2 µl , interne |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i |
| Diamètre (impériale) interne | 0,030 po, 0,020 po et 0,007 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm |
| Volume (métrique) | 2 μl |