Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Código de producto. 10774057 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
5 µl
10 μl
20 μl
50 μl
50 µl
100 μl
200 μl
200 µl
500 μl
1 ml
5 ml
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725
Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm
1,0 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10774057
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9055026
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Boucle d’échantillonnage
Description Pour Rheodyne 9010 / 9725 ; 500 µl ; dia. int. de 0,76 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725
Diamètre (impériale) interne 0,030 in
Diamètre (métrique) interne 0,76 mm
Volume (métrique) 500 μl
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado