Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Spécification
Spécification
| Type | Boucle d’échantillonnage |
| Description | Pour Rheodyne 7010 / 7125 ; 100 µl ; dia. int. de 0,51 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,020 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,51 mm |
| Volume (métrique) | 100 μl |