Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Code produit. 10408104 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
5 µl
10 μl
20 μl
50 μl
50 µl
100 μl
200 μl
200 µl
500 μl
1 ml
5 ml
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725
Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm
1,0 mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10408104
Marca: Thermo Scientific™ 8020
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Boucle d’échantillonnage
Description Pour Rheodyne 8125 ; 5 µl ; Diamètre interne de 0,20 mm
À utiliser avec (équipement) Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Diamètre (impériale) interne 0,008 in
Diamètre (métrique) interne 0,20 mm
Volume (métrique) 5 μl
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado