Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
GREENER_CHOICE
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
Marque:  Thermo Scientific™ 8601
258.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10757902
  • 272.00€ / 12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
  • Contiennent des tubes de 0,2 ml d’un côté et des tubes de 0,5 ml de l’autre
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
  • 100 % plastique recyclé
  • Plusieurs couleurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack de microtubes réversible
Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet
Plastique recyclé
Oui
Rack de microtubes réversible
Tubes (0,2 ml), Tubes (0,5 ml)
Rectangle
12 racks
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle > Rack de microtubes réversible, couleurs : Vert fluorescent, rose fluorescent, orange fluorescent et violet