Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon de MacConkey (déshydraté)
Isolez sélectivement et différemment les bacilles entériques à Gram négatif à l’aide du bouillon MacConkey.
Marque:  Thermo Scientific™ R453822
238.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12938244
  • 247.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez sélectivement et différemment les bacilles entériques à Gram négatif à l’aide du bouillon MacConkey (déshydraté) Thermo Scientific™ Remel™. Le bouillon MacConkey est une modification du bouillon de sel biliaire d’origine décrit par MacConkey en 1900, qui contenait du litmus comme indicateur et du taurocholate de sodium pour inhiber les organismes à Gram positif1. Dans d’autres tests, MacConkey a recommandé de remplacer le litmus par du rouge neutre2. En 1953, Childs et Allen ont remplacé le rouge neutre par le violet de bromocrésol, un indicateur moins inhibiteur3.
Isolez sélectivement et différemment les bacilles entériques à Gram négatif à l’aide du bouillon MacConkey.Ce milieu est utilisé pour l’identification présumée des coliformes.Les coliformes sont des organismes présents dans l’environnement et dans les matières fécales de tous les animaux et humains à sang chaud.
Leur présence dans l’eau potable indique que des organismes pathogènes pourraient être présents dans le système d’eau.
  • Milieu sélectif :Oxgall est un agent sélectif qui inhibe les organismes Gram-positifs.
  • Facilité de différenciation :L’indicateur de pourpre de bromocrésol et de lactose permet la différenciation des bacilles à Gram-négatif fermentant du lactose.
  • Conforme aux normes USP et EP :Le milieu est formulé et testé conformément aux directives de la pharmacopée américaine harmonisée (USP) / pharmacopée européenne (EP)4,5 pour la détection d’Escherichia coli.
Ce milieu contient de peptone de gélatine qui fournit des acides aminés et des nutriments essentiels pour la croissance bactérienne.Le lactose est une source de carbone pour l’énergie.Oxgall est un agent sélectif qui inhibe les organismes Gram-positifs.L’indicateur de pH de pourpre de bromocrésol et de lactose permet la différenciation des bacilles à Gram-négatif fermentant du lactose.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle :USP
Poudre
500 g
Bouillon MacConkey
Milieux de culture déshydratés
Documents
Instructions
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot165310 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberR453822
Numéro de lot118371 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/07/2024 Catalog NumberR453822
Numéro de lot835578 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453822
Numéro de lot761564 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453822
Numéro de lot698056 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453822
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon de MacConkey (déshydraté) > Bouillon MacConkey ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement