Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey (déshydratée)
Détectez, isolez et dénombrez les coliformes et les pathogènes intestinaux dans l’eau, les produits laitiers et les échantillons biologiques grâce à ce milieu chromogène.
Marque: Thermo Scientific™ CM0007B
148.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.54180kg
Description
Détectez, isolez et dénombrez les coliformes et les pathogènes intestinaux dans l’eau, les produits laitiers et les échantillons biologiques grâce à la gélose MacConkey Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Ce milieu différentiel donne un certain nombre d’indications diagnostiques telles que la tolérance biliaire, la morphologie des colonies et la chromogénèse. La gélose MacConkey correspond au milieu recommandé par l’Organisation mondiale de la santé1 et le Département de la Santé2 pour l’examen bactériologique de l’eau.
Utilisez la gélose MacConkey pour la culture d’agents pathogènes pouvant être présents dans une variété d’échantillons.
- Facile à lire : Escherichia coli (colonies rouges non mucoïdes) facile à différencier des espèces de Staphylococcus (colonies opaques rose pâle) et des colonies de Pseudomonas aeruginosa (brun vert).
- Recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé1, le Département de la santé2.
En raison de sa capacité à soutenir la croissance des cocci gram-positif pathogènes (par ex. les staphylocoques e les entérocoques) ainsi que des entérobactéries, la gélose MacConkey est particulièrement recommandée pour la culture d’agents pathogènes pouvant être présents dans une variété d’échantillons tels que l’urine, les matières fécales et les écouvillons de plaies. Bien qu’il soit sélectif, il ne supprime pas une flore bactérienne mixte dans la même mesure que d’autres milieux inhibiteurs (y compris d’autres géloses MacConkey). La gélose MacConkey doit être utilisée en parallèle avec d’autres milieux indicateurs sélectifs tels que la gélose de désoxycholate-citrate, la gélose de sulfite de bismuth, la gélose vert brillant, le bouillon bilié au vert brillant (2 %) et un milieu non sélectif tel que la gélose au sang.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Gélose de MacConkey | |
Gélose | |
Pour milieu de 9.6 L |
Poudre | |
500 g |