Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey Remel™
La gélose MacConkey Thermo Scientific™ Remel est utilisée pour l’isolement sélectif et différentiel des bacilles Gram-négatif sur la base de la fermentation du lactose.
Marque:  Thermo Scientific™ R453802
179.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12647619
  • 185.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La gélose de MacConkey Remel Thermo Scientific™ est destinée à l’isolement sélectif et différentiel des bacilles Gram-négatifs sur la base de la fermentation du lactose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle :BAM, COMPF, SMWW, USP.
Poudre
500 g
Gélose de MacConkey
Gélose
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot193415 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberR453802
Numéro de lot169514 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog NumberR453802
Numéro de lot780952 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/11/2024 Catalog NumberR453802
Numéro de lot791864 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog NumberR453802
Numéro de lot803533 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog NumberR453802
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey Remel™ > Gélose MacConkey ; 500 g