Learn More
Fisherbrand™ Bouillon MacConkey
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Bouillon MacConkey ; 500 g
Description
- Flacon de 500 g
- Fonctionne parfaitement avec du lait ou de l’eau
Order Info
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE, EP, ISO, JP, USP |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon MacConkey |
| Type de produit | Bouillon MacConkey |
| Formule | Oxgal 5 g/l, digestion pancréatique de gélatine 20 g/l, lactose 10 g/l, pourpre de bromocrésol 0,01 g/l |
| À utiliser avec (application) | Détection d’organismes coliformes dans le lait et l’eau |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: oxgall
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction