Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey nº 3 (déshydratée)
Détectez et dénombrez les organismes coliformes, notamment E. coli, tout en isolant et en détectant des espèces de Salmonella et de Shigella à l’aide de ce milieu sélectif.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0115B
107.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10229762
  • 134.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez et dénombrez les organismes coliformes, y compris Escherichia coli, tout en isolant et en détectant Salmonella et Shigella spp. dans les échantillons cliniques et alimentaires à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey nº .3. Une modification du milieu MacConkey d’origine par l’ajout de sels biliaires sélectionnés ; le milieu permet une meilleure différenciation des coliformes et des organismes de fermentation non-lactose tout en inhibant complètement les cocci Gram-positif.
Utilisez la gélose MacConkey N° 3 pour la détection et le dénombrement des organismes coliformes tout en isolant et en détectant les sous-espèces de Salmonella et Shigella dans des échantillons pathologiques et alimentaires.
  • Sélectif et différentiel : en raison de l’inclusion d’une fraction spécialement préparée de sels biliaires, en plus du cristal violet, le milieu de culture offre une meilleure différenciation entre les coliformes et les organismes fermenteurs non lactiques tandis que les cocci à Gram-positif sont totalement inhibés.
  • Facilité de lecture : Escherichia coli (colonies rouges avec précipitation biliaire) est facile à différencier des sous-espèces Shigella (colonies de couleur paille) et Salmonella (colonies de couleur paille).
  • Recommandé par l’American Public Health Association1
La formulation de la gélose MacConkey n° .3 ne correspond à celle recommandée par l’American Public Health Association1 pour le placage direct d’échantillons d’eau pour les bacilles coliformes, Pour l’examen d’échantillons alimentaires pour les organismes d’intoxication alimentaire2 et pour l’isolement des espèces de Salmonella et de Shigella dans le fromage3.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gélose MacConkey n° 3 (formulation américaine)
Gélose
Pour milieu de 9.7 L
Poudre
500 g
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6235993 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberCM0115B
Numéro de lot6241690 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberCM0115B
Numéro de lot6235992 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberCM0115B
Numéro de lot6232892 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2025 Catalog NumberCM0115B
Numéro de lot6232893 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2025 Catalog NumberCM0115B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey nº 3 (déshydratée) > Gélose MacConkey nº 3 (formulation américaine) ; 500 g
Réservé à un usage diagnostique in vitro.