missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Congélateur NoFrost Comfort

Dites au-revoir au dégivrage. Le congélateur Liebherr™ NoFrost Comfort élimine la formation de glace. Congélation rapide des nouveaux articles et maintien efficace d’un environnement stable de congélation. Équipé de tiroirs transparents et d’étagères en verre. Disponible dans différentes tailles pour répondre aux exigences d’espace et aux besoins de stockage.

Marque:  Liebherr™ 9001757

20.45 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 15206454

  • 28.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Congélation rapide et efficace sans givrage
  • NoFrost 
    • Ces produits sont des congélateurs efficaces à circulation d’air refroidi.
    • Toute humidité est évacuée pour garantir l’absence de glace dans le congélateur et s’assurer que rien ne givre.
    • Aucun dégivrage nécessaire
  • SuperFrost 
    • Cette fonction automatique s’enclenche lors du chargement de nouveaux produits.
    • Réduit rapidement la température à -32°C pour congeler rapidement et efficacement les produits
    • Repasse en mode normal après congélation (max. 65 heures) pour économiser l’électricité
  • FrostSafe 
    • Ces tiroirs sont fermés tout autour pour que le froid ne puisse pas se dissiper trop vite lors de l’ouverture de l’appareil.
    • Les tiroirs transparents permettent d’en identifier le contenu sans les ouvrir.
Intérieur et extérieur personnalisables
  • Les tiroirs amovibles permettent de charger les éléments directement sur les étagères inférieures en verre.
  • Système VarioSpace : tiroirs et étagères amovibles pour pouvoir stocker des éléments plus volumineux
  • Les charnières de la porte réversible permettent d’ouvrir la porte des deux côtés.
  • Pieds réglables pour une utilisation sur les sols irréguliers et roulettes comprises pour un transport facile
Pratique et facile d’utilisation
  • Régulation électronique de la température avec l’affichage numérique tactile MagicEye
  • Alarme sonore en cas de porte ouverte ou d’augmentation de la température
  • Poignée de porte compacte avec mécanisme d’ouverture intégré pour une ouverture facile presque automatique de la porte
  • Verrou intégré pour conserver les contenus en toute sécurité
  • Meilleure classification A++ en matière d’efficacité énergétique et réfrigérant écologique
Spécification

Spécification

Tablette gauche conductrice
Pour LKPV6520
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Liebherr™ Congélateur NoFrost Comfort > Type: Conductor Left Shelf

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis