Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable renforcée
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tenez compte de la charge max. de la chambre ; électropolie, charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | IPP750eco |