Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
26.35€ - 176.00€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | Bouchon conique |
Positions totales | 1 |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10308131
|
Kartell™
0382300 |
12 mm | 16 mm | 20mm |
26.35€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10567051
|
Kartell™
0382500 |
14 mm | 20 mm | 24 mm |
30.85€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10154571
|
Kartell™
0382900 |
25 mm | 32 mm | 34mm |
42.57€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10796532
|
Kartell™
0382800 |
21 mm | 30 mm | 29mm |
30.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10286571
|
Kartell™
0382700 |
19 mm | 26 mm | 28 mm |
52.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10388461
|
Kartell™
0383300 |
37 mm | 48 mm | 50mm |
76.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10033061
|
Kartell™
0383200 |
34 mm | 45 mm | 45 mm |
50.50€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10601512
|
Kartell™
0383500 |
43 mm | 60mm | 60mm |
127.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10207061
|
Kartell™
0383600 |
52 mm | 65 mm | 70mm |
176.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En caoutchouc rouge.
- En caoutchouc rouge
Spécification
Rouge | |
Caoutchouc | |
Bouchon conique | |
1 |