Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
Marque:  Kartell™ 0382500
Code produit. 10567051
  • 30.85€ / 25 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En caoutchouc rouge.
  • En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
3 mm
25boîte
Rouge
20 mm
Bouchon conique
24 mm
1
14 mm
Caoutchouc