Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
Marque:  Kartell™ 0382800
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.45900kg
Code produit. 10796532
  • 30.65€ / 25 pièces
Expédition estimée: 18-09-2024
Description
En caoutchouc rouge.
  • En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
Rouge
29mm
6mm
25/boîte
1
Bouchon conique
21 mm
30 mm
Caoutchouc