Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
Marque:  Kartell™ 0382700
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10286571
  • 52.65€ / 25 pièces
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
En caoutchouc rouge.
  • En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
Rouge
28 mm
6 mm
25boîte
1
Bouchon conique
19 mm
26 mm
Caoutchouc