Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
Marque:  Kartell™ 0383300
Code produit. 10388461
  • 80.55€ / 5 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En caoutchouc rouge.
  • En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
6mm
25/boîte
Rouge
48 mm
Bouchon conique
50mm
1
37 mm
Caoutchouc