Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
Marque: Kartell™ 0383500
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
En caoutchouc rouge.
- En caoutchouc rouge
Spécification
Rouge | |
60mm | |
6mm | |
25/boîte | |
1 |
Bouchon conique | |
43 mm | |
60mm | |
Caoutchouc |