Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
En caoutchouc rouge.
Marque:  Kartell™ 0383600
Code produit. 10207061
  • 186.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En caoutchouc rouge.
  • En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
6mm
25/boîte
Rouge
65 mm
Bouchon conique
70mm
1
52 mm
Caoutchouc