Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Protéine G recombinante - Sepharose™ 4B
Marque:  Novex™ 101241
Code produit. 10078792
  • 554.00€ / 2mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Ce produit est préparé par couplage covalent de la protéine G recombinante hautement purifiée à Sepharose™ 4B. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % contenant de la protéine G recombinante Sepharose™ 4B + PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines et immunoprécipitation.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
  • les quatre sous-classes d’IgG humaines
  • IgG de souris
  • IgG de lapin
  • IgG de cobaye
  • IgG de rat
  • IgG de chèvre
  • IgG de mouton
  • IgG de vache
  • IgG de cheval
    La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Protéine G
    Affinité
    Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (2 ml de protéine G-Sepharose™ recombinante 4B + 2 ml de PBS) Glace humide
    Suspension
    Sepharose™
    Protéine G
    2 ml
    Documents
    Manuals
    Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotZK404856 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog Number101241
    Numéro de lotYI366844 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog Number101241
    Numéro de lotXI361007 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2022 Catalog Number101241
    Numéro de lotXC333211 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/05/2022 Catalog Number101241
    Numéro de lotWE324088 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2021 Catalog Number101241
    Nom du produit
    Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B > 2 ml