Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Saturated Ammonium Sulfate Solution
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution de sulfate d’ammonium saturée Pierce Thermo Scientific™ est formulée et prête à l’emploi pour des applications simples de fractionnement d’immunoglobulines, d’anticorps ou d’autres protéines qui sont basées sur des précipitations sélectives, également appelées dessalage.
Points clés :
Pratique : la solution est prête à l’emploi ; aucune préparation n’est nécessaire
Se concentre : récupère des anticorps dans 100 ml provenant de plus de 1 l de surnageant de culture cellulaire
Améliore la pureté : la purification partielle des anticorps par précipitation du sulfate d’ammonium améliore considérablement la pureté finale pouvant être obtenue avec la purification par affinité
Prolonge la durée de vie des colonnes ; l’utilisation d’échantillons d’anticorps prépurifiés au lieu d’échantillons bruts permet d’utiliser des colonnes d’affinité pour beaucoup plus de cycles
Compatible : le sulfate d’ammonium est facilement éliminé par dialyse ou par des colonnes de dessalage, éliminant ainsi tout obstacle aux méthodes en aval
Polyvalente : sert à précipiter des immunoglobulines ou “dessaler” des fractions d’autres types d’échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution de sulfate d’ammonium |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de colonne | Affinité |
| Type de réactif | Réactif de précipitation |
| Contenu et stockage | À réception, conserver à température ambiante. |
| Quantité | 1 L |
| Forme | Liquide |