Learn More
Fisherbrand™ Étuve à convection naturelle
Étuve à usage général pour applications basiques de séchage et de chauffage
Marque:  Fisherbrand™ 50155069
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15825911
  • 3675.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les applications de séchage ou de chauffage de base
  • Température maximale de 250°C
  • Protection contre la surchauffe
  • Régulateur de débit ajustable manuellement pour une meilleure circulation de l’air
  • Contrôleur numérique
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
  • Marquage CE
  • Deux étagères métalliques livrées de manière standard
  • Des étagères supplémentaires sont également disponibles séparément
  • Consommation d’énergie : 261 W
Séchage, chauffage, usage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
105L
Numérique
25 kg
R.-U. et U.E.
± 5°C à 150°C
414 x 438 x 580mm
48 kg
1400 W
La gravité
50°C à 250°C
Acier inoxydable
2
± 0,4°C à 150°C
Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
565 x 640 x 820 mm
230 V, 50/60 Hz
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Étuve à convection naturelle > Capacité : 105 l