Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme
Marque: Dräger™ 8103381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Acétone | |
41°F à 104°F | |
Acétone 40/a |
40 à 800 | |
De 5° à 40°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- drager-tubes
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetone
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme > Plage de mesures : 40 à 800 ppm ; 5 tests par boîte
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction