Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human DXO GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
Marque: Novus Biologicals™ H00001797-P01-10ug
488.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
1797 | |
10 μg | |
DOM-3 (C. elegans) homolog Z, Dom-3 homolog Z, dom-3 homolog Z (C. elegans), DOM3L, DOM3Z, NG6, protein Dom3Z, RAI1 | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
MolecularWeight-theroretical: 71.3 kDa | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
DXO | |
DXO |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human DXO GST (N-Term) Protein > 10 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu