Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human DXO GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
611.00€ - 801.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
---|---|
Formule | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 1797 |
Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 71.3 kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18671131
|
Novus Biologicals™
H00001797-P01-25ug |
25 μg |
801.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18623900
|
Novus Biologicals™
H00001797-P01-10ug |
10 μg |
611.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.Spécification
Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
1797 | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
DXO | |
DXO |
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
MolecularWeight-theroretical: 71.3 kDa | |
DOM-3 (C. elegans) homolog Z, Dom-3 homolog Z, dom-3 homolog Z (C. elegans), DOM3L, DOM3Z, NG6, protein Dom3Z, RAI1 | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human DXO GST (N-Term) Protein